Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L11567.06EA 89.5 EUR InStock
L11567.06
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene


Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,6 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (5 mmHg)
Densité: 1,226
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Numéro MDL: MFCD00019913
Numéro CAS: 40411-27-6
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité