4-Vinylphenyl acetate 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acetic Acid 4-Vinylphenyl Ester, 4-Acetoxystyrene
L11601.09 L11601.04
L11601.09EA 69.3 EUR InStock
L11601.09 L11601.04
4-Vinylphenyl acetate 95% stabilisé
4-Vinylphenyl acetate
Purity: 95% CAS No.: 2628-16-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 259-260° Beilstein Reference: 1862793 MDL No.: MFCD00075734
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 259…260 °C
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1.060
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075734
Numéro CAS: 2628-16-2
EINECS: 434-600-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité