Aminoguanidine nitrate, (max. 10% H₂O) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11632.14 L11632.22
L11632.14EA 39 EUR InStock
L11632.14 L11632.22
Aminoguanidine nitrate, (max. 10% H₂O) 98%
Aminoguanidine nitrate
Purity: 98% CAS No.: 10308-82-4 Molecular Formula: CH6N4.HNO3 Formula Weight: 137.10 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 3916056 UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00013174
Formule: CH₇N₅O₃
MW: 137,099 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013174
Numéro CAS: 10308-82-4
EINECS: 233-682-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité