Mandelic acid hydrazide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11653.06EA 76.4 EUR InStock
L11653.06 L11653.14
Mandelic acid hydrazide 97%
Mandelic acid hydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038133
Numéro CAS: 2443-66-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité