N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11664.06 L11664.14
L11664.06EA 29.5 EUR InStock
L11664.06 L11664.14
N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥98%
N-(2-Cyanoethyl)morpholine
Purity: 98+% CAS No.: 4542-47-6 Molecular Formula: C7H12N2O Formula Weight: 140.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 106-109°/7mm Beilstein Reference: 110425 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00006178
Formule: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,19 g/mol
Point d'ébullition: 106…109 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 20…21 °C
Densité: 1.037
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006178
Numéro CAS: 4542-47-6
EINECS: 224-894-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité