Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Bromo-4-methylphenyl)-2-thiourea 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L11774.03EA 59.1 EUR InStock
L11774.03
1-(2-Bromo-4-methylphenyl)-2-thiourea 98%
1-(2-Bromo-4-methylphenyl)-2-thiourea


Formule: C₈H₉BrN₂S
Point de fusion: 173…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041147
Numéro CAS: 66644-79-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité