Phenyl acrylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11819.06 L11819.14
L11819.06EA 86.4 EUR InStock
L11819.06 L11819.14
Phenyl acrylate 97%
Phenyl acrylate
Purity: 97% CAS No.: 937-41-7 Molecular Formula: C6H5O2CCH=CH2 Formula Weight: 148.16 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 89-90°/12mm Beilstein Reference: 2041124 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00048145
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 89…90 °C (12 mmHg)
Densité: 1.076
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048145
Numéro CAS: 937-41-7
EINECS: 213-329-1
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité