4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonyl chloride 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11829.06EA 152 EUR InStock
L11829.06 L11829.03
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonyl chloride 90%, tech.
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃S
MW: 248,73 g/mol
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038846
Numéro CAS: 80745-07-9
EINECS: 000-000-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité