1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11858.03EA 93.4 EUR InStock
L11858.03 L11858.06
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Formule: C₁₀H₁₄FN
MW: 167,227 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (9 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082702
Numéro CAS: 1200-27-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité