Myosmine, (max. 2% H₂O) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
L11886.MC L11886.ME
L11886.MCEA 141 EUR InStock
L11886.MC L11886.ME
Myosmine, (max. 2% H₂O) 98%
Myosmine
Purity: 98% CAS No.: 532-12-7 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 42-44° Boiling Point: 82-83°/0.5mm Beilstein Reference: 119254 MDL No.: MFCD00052019
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,193 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052019
Numéro CAS: 532-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité