2-Méthoxyéthyle acrylate 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethylene glycol methyl ether acrylate, Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acrylate, (2-Methoxyethyl) acrylate, Acrylic Acid 2-Methoxyethyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
L11902.18 L11902.30 L11902.0B
L11902.18EA 22.7 EUR InStock
L11902.18 L11902.30 L11902.0B
2-Méthoxyéthyle acrylate 98% stabilisé
2-Méthoxyéthyle acrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 3121-61-7 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4280 Odour: Ester-like Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 1754333 UN No.: UN2929 MDL No.: MFCD00048149
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C
Point de fusion: < –30 °C
Densité: 1.008
Point d'éclair: 56 °C (133 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048149
Numéro CAS: 3121-61-7
EINECS: 221-499-3
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité