Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11965.14 L11965.22
L11965.14EA 43.8 EUR InStock
L11965.14 L11965.22
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate 90%, tech.
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate
Purity: 90% CAS No.: 2491-71-6 Molecular Formula: C12H10N3NaO3S Formula Weight: 299.29 Beilstein Reference: 8098548 MDL No.: MFCD00035564
Formule: C₁₂H₁₁N₃O₃S
MW: 299,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035564
Numéro CAS: 2491-71-6
EINECS: 219-657-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité