4-Nitrophenyl octanoate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12022.03 L12022.06
L12022.03EA 32.5 EUR InStock
L12022.03 L12022.06
4-Nitrophenyl octanoate 96%
4-Nitrophenyl octanoate
Refractive Index: 1.5130
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Densité: 1.082
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024665
Numéro CAS: 1956-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité