1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12044.06 L12044.14
L12044.06EA 77.1 EUR InStock
L12044.06 L12044.14
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% stabilisé
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Purity: 98% CAS No.: 355-93-1 Molecular Formula: C9H8F8O2 Formula Weight: 300.15 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.3600 Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1801409 MDL No.: MFCD00039278
Formule: C₉H₈F₈O₂
Point d'ébullition: 178…179 °C
Densité: 1.432
Point d'éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039278
Numéro CAS: 355-93-1
EINECS: 206-596-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité