Bis(2-benzamidophenyl)disulphide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12110.22EA 126 EUR InStock
L12110.22 L12110.14
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide 97%
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide
Formule: C₂₆H₂₀N₂O₂S₂
MW: 456,58 g/mol
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043806
Numéro CAS: 135-57-9
EINECS: 205-201-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité