3-Trifluoromethylbutyric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12160.03 L12160.06
L12160.03EA 59.1 EUR InStock
L12160.03 L12160.06
3-Trifluoromethylbutyric acid 97%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 348-75-4 Molecular Formula: C5H7F3O2 Formula Weight: 156.11 Refractive Index: 1.3590 Odour: Pungent Boiling Point: 90-91°/25mm Beilstein Reference: 1760574 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00039533
Formule: C₅H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 90…91 °C (25 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039533
Numéro CAS: 348-75-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité