Acide 2-hexyldécanoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12238.14 L12238.22
L12238.14EA 33.4 EUR InStock
L12238.14 L12238.22
Acide 2-hexyldécanoïque 97%
Acide 2-hexyldécanoïque
Purity: 97% CAS No.: 25354-97-6 Molecular Formula: C16H32O2 Formula Weight: 256.43 Flash Point: 174°(345°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 10° Boiling Point: 165-168°/2mm Beilstein Reference: 1777217 MDL No.: MFCD00059651
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 165…168 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 0.880
Point d'éclair: 174 °C (345 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059651
Numéro CAS: 25354-97-6
EINECS: 246-885-9
Merck Index: 14,4709
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité