Ethyl-2-nitropropionate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12261.03 L12261.06
L12261.03EA 40.9 EUR InStock
L12261.03 L12261.06
Ethyl-2-nitropropionate 96%
Ethyl-2-nitropropionate
Purity: 96% CAS No.: 2531-80-8 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 190-195° Beilstein Reference: 774734 MDL No.: MFCD00024818
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 190…195 °C
Densité: 1.130
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024818
Numéro CAS: 2531-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité