Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12265.18EA 50 EUR InStock
L12265.18
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
Formule: C₆H₂₁N₃O₃
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (déc.)
Point de fusion: 93…96 °C
Densité: 0,852
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149559
Numéro CAS: 58052-80-5
EINECS: 200-868-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,40
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité