Malonic acid dihydrazide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Malonohydrazide
L12270.06 L12270.14
L12270.06EA 78.4 EUR InStock
L12270.06 L12270.14
Malonic acid dihydrazide 99%
Malonic acid dihydrazide
Purity: 99% CAS No.: 3815-86-9 Molecular Formula: C3H8N4O2 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1072337 MDL No.: MFCD00041268
Formule: C₃H₈N₄O₂
MW: 132,12 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041268
Numéro CAS: 3815-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité