Dodecylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dodecan-1-amine hydrochloride, Laurylamine Hydrochloride
L12314.09 L12314.18
L12314.09EA 44.4 EUR InStock
L12314.09 L12314.18
Dodecylamine hydrochloride 97%
Dodecylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 929-73-7 Molecular Formula: C12H27N.HCl Formula Weight: 221.82 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 3553943 MDL No.: MFCD00042017
Formule: C₁₂H₂₇N
MW: 221,81 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042017
Numéro CAS: 929-73-7
EINECS: 213-205-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité