4-tert-Butylstyrene 94% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 50 ppm
L12356.AE L12356.AP
L12356.AEEA 28.9 EUR InStock
L12356.AE L12356.AP
4-tert-Butylstyrene 94% stabilisé
4-tert-Butylstyrene
Stab. with 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 94% CAS No.: 1746-23-2 Molecular Formula: C12H16 Formula Weight: 160.26 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5250 Melting Point: -38° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 1903714 MDL No.: MFCD00065126
Formule: C₁₂H₁₆
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0.884
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065126
Numéro CAS: 1746-23-2
EINECS: 217-126-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité