Lithium acetylide ethylenediamine complex 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12401.22EA 281 EUR InStock
L12401.22
Lithium acetylide ethylenediamine complex 90%, tech.
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Formule: C₄H₉LiN₂
MW: 92,07 g/mol
Point de fusion: ∼ 76 °C (déc.)
Densité: 1,04
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013183
Numéro CAS: 6867-30-7
EINECS: 229-967-9
ONU: 3131
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité