Triethylvinylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12461.03 L12461.06
L12461.03EA 31.8 EUR InStock
L12461.03 L12461.06
Triethylvinylsilane 97%
Triethylvinylsilane
Purity: 97% CAS No.: 1112-54-5 Molecular Formula: C8H18Si Formula Weight: 142.32 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1743830 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00041345
Formule: C₈H₁₈Si
Point d'ébullition: 145…146 °C
Densité: 0.771
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041345
Numéro CAS: 1112-54-5
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité