N,N'-Ethylenebisacrylamide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12544.03EA 53.6 EUR InStock
L12544.03 L12544.06
N,N'-Ethylenebisacrylamide 96%
N,N'-Ethylenebisacrylamide
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,20 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Numéro MDL: MFCD00042935
Numéro CAS: 2956-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité