4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-Phe(4-NO2)-OH.H2O
L12709.03EA 44.5 EUR InStock
L12709.03 L12709.06
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate 98%
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Point de fusion: 236…239 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051221
Numéro CAS: 207591-86-4
EINECS: 213-446-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité