D-Amygdalin hydrate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: D-Mandelonitrile-beta-D-glucosido-6-beta-D-glucoside hydrate, Amygdalin hydrate
L12731.09 L12731.04
L12731.09EA 64.7 EUR InStock
L12731.09 L12731.04
D-Amygdalin hydrate 96%
D-Amygdalin hydrate
Purity: 96% CAS No.: 29883-15-6 Molecular Formula: C20H27NO11.xH2O Formula Weight: 457.44(anhy) Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 66856 Optical Rotation: -36° (c=1.2 in water) MDL No.: MFCD00006598
Formule: C₂₀H₂₇NO₁₁·xH₂O
MW: 457,44 g/mol (anhy)
Point de fusion: 215…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006598
Numéro CAS: 29883-15-6
EINECS: 249-925-3
Merck Index: 14,597
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Form Crystalline solid
Assay (HPLC) 95.0%
Loss on Drying 10.0% @ 110°C
Optical Rotation -38 ±2° (c=1.2 in water) on dry wt. basis
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité