Isobutyl acrylate ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L12739.AE L12739.AP
L12739.AEEA 40.4 EUR InStock
L12739.AE L12739.AP
Isobutyl acrylate ≥99% stabilisé
Isobutyl acrylate
stab with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99% CAS No.: 106-63-8 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -61° Boiling Point: 139° Beilstein Reference: 1749388 UN No.: UN2527 MDL No.: MFCD00042865
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 139 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.888
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042865
Numéro CAS: 106-63-8
EINECS: 203-417-8
ONU: 2527
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité