3-(Éthylamino)-4-méthylphénol 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12768.06 L12768.14
L12768.06EA 49.2 EUR InStock
L12768.06 L12768.14
3-(Éthylamino)-4-méthylphénol 90%, tech.
3-(Éthylamino)-4-méthylphénol
Purity: 90% CAS No.: 120-37-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Melting Point: 84-92° Boiling Point: 135-140°/3mm Beilstein Reference: 3241548 MDL No.: MFCD00002382
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 135…140 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 84…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002382
Numéro CAS: 120-37-6
EINECS: 204-391-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité