α-Benzylsuccinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12846.03EA 133 EUR InStock
L12846.03 L12846.MD
α-Benzylsuccinic acid ≥98%
alpha-Benzylsuccinic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,22 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055798
Numéro CAS: 884-33-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité