Thiophene-2-carboxylic anhydride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12851.03EA 54.3 EUR InStock
L12851.03 L12851.06
Thiophene-2-carboxylic anhydride 95%
Thiophene-2-carboxylic anhydride
Formule: C₁₀H₆O₃S₂
MW: 238,29 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068089
Numéro CAS: 25569-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité