1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
L12922.06 L12922.14
L12922.06EA 77.9 EUR InStock
L12922.06 L12922.14
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% stabilisé
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Purity: 97% CAS No.: 13695-31-3 Molecular Formula: C8H7F7O2 Formula Weight: 268.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.3420 Odour: Recognizable Boiling Point: 134-136° UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00039251
Formule: C₈H₇F₇O₂
MW: 268,13 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C
Densité: 1.345
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Numéro MDL: MFCD00039251
Numéro CAS: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité