1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12954.06 L12954.14
L12954.06EA 25.2 EUR InStock
L12954.06 L12954.14
1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid ≥98%
1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid
Purity: 98+% CAS No.: 72846-00-5 Molecular Formula: C17H14N2O3 Formula Weight: 294.31 Melting Point: 163-165° MDL No.: MFCD00082750
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 163…165 °C
Numéro MDL: MFCD00082750
Numéro CAS: 72846-00-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité