5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12958.22EA 78.1 EUR InStock
L12958.22 L12958.14
5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(Chlorométhyl)-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₅H₂₈O₆
MW: 304,38 g/mol
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059794
Numéro CAS: 1455-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité