Ammeline 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cyanurodiamide, 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-ol, 2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, 3,4,5,6-Tetrahydro-4,6-diimino-1,3,5-triazin-2(1H)-one
L13064.03 L13064.06
L13064.03EA 51 EUR InStock
L13064.03 L13064.06
Ammeline 90%, tech.
Ammeline
Purity: 90% CAS No.: 645-92-1 Molecular Formula: C3H5N5O Formula Weight: 127.11 Beilstein Reference: 5570 MDL No.: MFCD00023186
Formule: C₃H₅N₅O
MW: 127,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023186
Numéro CAS: 645-92-1
EINECS: 211-455-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité