5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13122.03 L13122.06
L13122.03EA 44.2 EUR InStock
L13122.03 L13122.06
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 21010-06-0 Molecular Formula: C9H12O2S Formula Weight: 184.26 Melting Point: 39-42° Beilstein Reference: 126021 MDL No.: MFCD00151849
Formule: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,26 g/mol
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151849
Numéro CAS: 21010-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité