6-Heptenenitrile 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13137.03 L13137.06
L13137.03EA 76.3 EUR InStock
L13137.03 L13137.06
6-Heptenenitrile 96%
6-Heptenenitrile
Purity: 97% CAS No.: 5048-25-9 Molecular Formula: C7H11N Formula Weight: 109.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 75-78°/13mm Beilstein Reference: 1740406 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00151804
Formule: C₇H₁₁N
Point d'ébullition: 75…78 °C (13 mmHg)
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Numéro MDL: MFCD00151804
Numéro CAS: 5048-25-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité