L-Leucine ethyl ester hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Leu-OEt.HCl
L13147.06 L13147.14
L13147.06EA 31.4 EUR InStock
L13147.06 L13147.14
L-Leucine ethyl ester hydrochloride 97%
L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 2743-40-0 Molecular Formula: C8H17NO2.HCl Formula Weight: 195.69 Odour: Odourless Melting Point: 134-137° Beilstein Reference: 3994312 Optical Rotation: +18° (c=5 in ethanol) MDL No.: MFCD00034879
Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 195,69 g/mol
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034879
Numéro CAS: 2743-40-0
EINECS: 220-375-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité