1-Phenyl-1,4-pentanedione 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13151.06 L13151.03
L13151.06EA 135 EUR InStock
L13151.06 L13151.03
1-Phenyl-1,4-pentanedione 96%
1-Phenyl-1,4-pentanedione
Purity: 96% CAS No.: 583-05-1 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 158-162°/12mm Beilstein Reference: 908230 MDL No.: MFCD00092889
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 158…162 °C (12 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092889
Numéro CAS: 583-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité