(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13326.03EA 168 EUR InStock
L13326.03 L13326.06
(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione ≥98%
(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Numéro MDL: MFCD00001687
Numéro CAS: 20007-72-1
EINECS: 243-463-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité