2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13330.06EA 275 EUR InStock
L13330.06 L13330.03
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (732 mmHg)
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151846
Numéro CAS: 3075-84-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité