(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13334.04 L13334.ME
L13334.04EA 346 EUR InStock
L13334.04 L13334.ME
(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione 99%
(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Purity: 99% CAS No.: 33878-99-8 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 48-52° Beilstein Reference: 1569979 Optical Rotation: +100° (c=1 in benzene) MDL No.: MFCD00213797
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point de fusion: 48…52 °C
Numéro MDL: MFCD00213797
Numéro CAS: 33878-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité