Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
L13353.03 L13353.06
L13353.03EA 48.7 EUR InStock
L13353.03 L13353.06
Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 7252-53-1 Molecular Formula: C4H9N.HCl Formula Weight: 107.58 Melting Point: 202-205° Beilstein Reference: 3906936 MDL No.: MFCD00012544
Formule: C₄H₉N·HCl
MW: 107,58 g/mol
Point de fusion: 202…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012544
Numéro CAS: 7252-53-1
EINECS: 230-668-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité