5-Oxo-5-(2-thienyl)valeric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13362.06EA 97.1 EUR InStock
L13362.06 L13362.03
5-Oxo-5-(2-thienyl)valeric acid 97%
5-Oxo-5-(2-thienyl)valeric acid
Formule: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151848
Numéro CAS: 22971-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité