N-Acetylethylenediamine 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-AcetylethylenediaMine, N-(2-Aminoethyl)acetamide
L13398.06 L13398.14
L13398.06EA 68.9 EUR InStock
L13398.06 L13398.14
N-Acetylethylenediamine 90%, tech.
N-Acetylethylenediamine
Purity: 90% CAS No.: 1001-53-2 Molecular Formula: C4H10N2O Formula Weight: 102.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-50° Boiling Point: 128°/3mm Beilstein Reference: 1743120 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00008163
Formule: C₄H₁₀N₂O
MW: 102,14 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 44…50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008163
Numéro CAS: 1001-53-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité