1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Di(aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, Hexahydro-p-xylylenediamine, 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
L13407.03 L13407.06 L13407.14
L13407.03EA 26.5 EUR InStock
L13407.03 L13407.06 L13407.14
1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 96%
1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Purity: 96% CAS No.: 2549-93-1 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.25 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 239-244° Beilstein Reference: 2071383 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00039463
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Point d'ébullition: 239…244 °C
Densité: 0.950
Point d'éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039463
Numéro CAS: 2549-93-1
EINECS: 219-840-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité