4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
L13488.03 L13488.06
L13488.03EA 25.4 EUR InStock
L13488.03 L13488.06
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 202982-63-6 Molecular Formula: C7H7ClFN.HCl Formula Weight: 196.05 Melting Point: 243-245° MDL No.: MFCD00143286
Formule: C₇H₇ClFN·HCl
MW: 196,05 g/mol
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143286
Numéro CAS: 202982-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité