Methacroylcholine chloride ≥72% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150-200 ppm
L13523.22EA 31.7 EUR InStock
L13523.22 L13523.36
Methacroylcholine chloride ≥72% stabilisé
Methacroylcholine chloride
Formule: C₉H₁₈ClNO₂
MW: 207,70 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,105
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060097
Numéro CAS: 5039-78-1
EINECS: 225-733-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité