3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13535.03 L13535.06
L13535.03EA 33.3 EUR InStock
L13535.03 L13535.06
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 3339-73-9 Molecular Formula: C11H9NO4 Formula Weight: 219.20 Melting Point: 151-153° Beilstein Reference: 15570 MDL No.: MFCD00023096
Formule: C₁₁H₉NO₄
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023096
Numéro CAS: 3339-73-9
EINECS: 222-083-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité