N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13538.14EA 387 EUR InStock
L13538.14 L13538.06
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
MW: 301,05 g/mol
Point de fusion: 195…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077875
Numéro CAS: 105832-38-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité